製品種目
BioChemika
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
dextrose, 1.0 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 3.68 g/L
meat extract, 1.5 g/L
peptone (from meat), 5.0 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 1.32 g/L
sodium chloride, 3.5 g/L
yeast extract, 1.5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbiological culture: suitable
最終pH
7.4±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
pharmaceutical
microbiology
適合性
bacteria
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Klebsiella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for coliforms
関連するカテゴリー
アプリケーション
調製ノート
脚注
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
70184-VAR:
70184-BULK:
70184-500G:
70184-100G:
Choose from one of the most recent versions:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)