Merck
70171
Millipore
ペプトン カゼイン由来
suitable for microbiology
別名:
Peptone from casein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41106212
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.74
由来生物
bovine milk
品質水準
形状
powder
組成
amino-nitrogen, ≥4%
total nitrogen (N), ≥7%
不純物
≤45% chloride (NaCl)
損失
≤6% loss on drying
pH
5.5±1.0 (25 °C, 2% in H2O)
溶解性
H2O: 2%, clear, faintly to slightly yellow
アプリケーション
food and beverages
microbiology
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
This peptone from casein is a protein hydrolysate prepared with hydrochloric acid followed by neutralization with sodium hydroxide. The high availability of amino acids in their native form is advantageous in many culture media formulations. It is compatible for use in applications where salt tolerant organisms are used.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
70171-100G:
70171-500G:
70171-VAR:
70171-10G-KC:
70171-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.