Merck
68258
Sigma-Aldrich
Calcium 4-methyl-2-oxovalerate dihydrate
purum, ≥99.0% (T)
別名:
4-メチル-2-オキソペンタン酸 カルシウム塩, 4-メチル-2-オキソ吉草酸 カルシウム塩 二水和物, ケトロイシン カルシウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CHCH2COCOO]2Ca · 2H2O
CAS番号:
分子量:
334.38
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
purum
アッセイ
≥99.0% (T)
SMILES記法
O.O.CC(C)CC(=O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(=O)CC(C)C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)