Merck
65540
Sigma-Aldrich
メタノール
suitable for UV/Vis spectroscopy, ≥99.8% (GC)
別名:
メチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OH
CAS番号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
蒸気密度
1.11 (vs air)
蒸気圧
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8% (GC)
自己発火温度
725 °F
expl. lim.
36 %
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
1 cm path, H2O reference
UV吸収
λ: 220 nm Amax: 0.3
λ: 230 nm Amax: 0.15
λ: 235 nm Amax: 0.1
λ: 240 nm Amax: 0.06
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 290 nm Amax: 0.005
λ: 310 nm Amax: 0.003
SMILES記法
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
65540-6X1L:4548173271514
65540-4X2.5L:4548173271507
65540-1L:4548173177335
65540-2.5L:4548173177342
65540-BULK:
65540-500ML:4548173177359
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michael H Abraham et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(3), 478-485 (2007-06-05)
Values of in vitro gas to lung partition coefficients, K(lung), of VOCs have been collected from the literature. For 44 VOCs, application of the Abraham solvation equation to log K(lung) yielded a correlation with R(2)=0.968 and S.D.=0.25 log units. Combination
Alfonso Pérez-Garrido et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(2), 896-904 (2008-12-06)
This paper reports a QSAR study for predicting the complexation of a large and heterogeneous variety of substances (233 organic compounds) with beta-cyclodextrins (beta-CDs). Several different theoretical molecular descriptors, calculated solely from the molecular structure of the compounds under investigation
Giulia Caron et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(9), 3269-3279 (2005-04-29)
Growing interest in the use of both the logarithm of the partition coefficient of the neutral species in the alkane/water system (log P(N)(alk)) and the difference between log P(N)(oct) (the logarithm of the partition coefficient of the neutral species in