Merck
46092
Supelco
[12-(4-Ethylphenyl)dodecyl] 2-nitrophenyl ether
for ion-selective electrodes, Selectophore, ≥95.0%
別名:
ETH 8045
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H37NO3
CAS番号:
分子量:
411.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
アッセイ
≥95.0%
密度
1.022 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCc1ccc(CCCCCCCCCCCCOc2ccccc2[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C26H37NO3/c1-2-23-18-20-24(21-19-23)15-11-9-7-5-3-4-6-8-10-14-22-30-26-17-13-12-16-25(26)27(28)29/h12-13,16-21H,2-11,14-15,22H2,1H3
InChI Key
KTBRGUBCCOJFFI-UHFFFAOYSA-N
詳細
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
[12-(4-Ethylphenyl)dodecyl] 2-nitrophenyl ether is a plasticizer mainly used during electrode preparation.
アプリケーション
It was used in preparation of PVC membrane cocktail with multi-wall carbon nanotubes, in a study done to investigate the use of solid-contact (SC) ion-selective electrodes (ISE) in combination with an radio-frequency identification potentiometer.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
マグネシウム選択的膜電極の用途において非常に優れた特徴を持つ脂溶性可塑剤です。(log PTLC = 12.8)
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
46092-1G-F:
46092-VAR-F:
46092-250MG-F:
46092-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marta Novell et al.
The Analyst, 138(18), 5250-5257 (2013-07-17)
Instrumental approaches to remotely and wirelessly monitoring chemical species are increasingly needed. Together with the electronic developments, efforts to optimize and validate the performance of these new devices are required. In this work, the analytical performance of a recently developed
A Comparison of Neutral Mg2+-Selective Ionophores in Solvents Polymeric Membranes: Complex Stoichiometry
Zhang, W., et al.
Analytical Sciences, 16, 11-18 (2000)
R. Eugster et al.
Analytica Chimica Acta, 289, 1-1 (1994)