安全性情報
63010BC
Millipore
Supplement D, SimPlate®
Supplement D, SimPlate®
BioControl, For use with SimPlate Yeast & Mold Color Indicator
別名:
Supplement
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
40 ML
¥4,920
¥4,920
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
40 ML
¥4,920
About This Item
UNSPSCコード:
41106200
NACRES:
NA.85
¥4,920
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
plastic vial (containing dehydrated culture media)
フォーム
liquid
シェルフライフ
6‑36 mo.
包装
bottle of 1 40 mL
メーカー/製品名
BioControl Systems 63010-200
保管条件
protect from light
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with SimPlate (66007BC)
molds
yeasts
保管温度
2-8°C
詳細
Supplement D is an additional reagent for use in the SimPlate® yeast & mold. SimPlate® Binary Detection Technology combines proprietary media and a patented plating device to provide fast and accurate quantitative results for key groups of indicator organisms. Defined substrates incorporated into the media are utilized to detect multiple enzymes and redox reactions associated with the target organisms resulting in chromogenic or fluorescent changes to the media, providing easy-to-read results. Supplement D is added to prevent the mold overgrowth
アプリケーション
Supplement D is added to SimPlate® trays to prevent mold over-growth in media on samples with spreading molds without the need for optimization of reaction and cycle conditions.
構成
1 bottle, approx. 40 mL (adequate for 200 tests)
その他情報
For use with SimPlate Yeast & Mold CI (66007BC)
法的情報
SimPlate is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
63010-200:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. Eau Claire, WI
    • 2件のレビュー
    • 1件の投票
    星5/5個です。
    Supplement D
    Takes the place of USP fluid D for Simplate sample preparations.
    Googleで翻訳する