Merck
62103
Supelco
Lewatit® TP 207
sodium form
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
品質水準
詳細
weakly acidic cation exchanger
形状
particles (spherical)
湿度
53-58%
テクニック
LPLC: suitable
損失
45-60% loss on drying, 110 °C
マトリックス
styrene-divinylbenzene (macroporous)
マトリックス活性基
iminodiacetic acid functional group
粒径
400-1250 μm
キャパシティ
2.2 meq/mL by wetted bed volume
分離法
affinity
アプリケーション
Chelating resin especially suited for the selective binding of heavy metal cations from weakly acidic to weakly basic solutions.
法的情報
Lewatit is a registered trademark of Lanxess Deutschland GmbH
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
62103-500G:
62103-VAR:
62103-BULK:
62103-100G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.