Merck
61237
Supelco
Frangulin A
analytical standard
別名:
3-[(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-1,8-dihydroxy-6-methylanthraquinone, Emodin-L-rhamnoside, Franguloside, Rhamnoxanthin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O9
CAS番号:
分子量:
416.38
Beilstein:
59993
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤5.0% water (Karl Fischer)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1O[C@@H](OC2=CC(O)=C3C(C(C(C=C(C)C=C4O)=C4C3=O)=O)=C2)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O9/c1-7-3-10-14(12(22)4-7)18(26)15-11(17(10)25)5-9(6-13(15)23)30-21-20(28)19(27)16(24)8(2)29-21/h3-6,8,16,19-24,27-28H,1-2H3/t8-,16-,19+,20+,21-/m0/s1
InChI Key
DTTVUKLWJFJOHO-FUCRAMRQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
61237-10MG:
61237-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Huiying Liu et al.
Journal of neurochemistry, 152(3), 397-415 (2019-08-24)
Parkinson's disease (PD) is the second most common neurodegenerative disease after Alzheimer's disease. Its pathological features are dopaminergic neuronal death in the substantia nigra (SN), and significant reduction in dopamine (DA) content in the striatum. A large number of studies