Merck
53699
Supelco
1-ヘキセン-3-オール
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH(OH)CH=CH2
CAS番号:
分子量:
100.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤1.0% water
屈折率
n20/D 1.424-1.432
n20/D 1.428 (lit.)
bp
134-135 °C (lit.)
密度
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCC(O)C=C
InChI
1S/C6H12O/c1-3-5-6(7)4-2/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3
InChI Key
BVOSSZSHBZQJOI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
53699-VAR:
53699-BULK:
53699-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)