Merck
49873
Supelco
3-O-アセチル-β-ボスウェル酸
analytical standard
別名:
(3α,4β)-3-(アセチルオキシ)ウルス-12-エン-23-oic酸, 3α-ヒドロキシウルサ-12-エン-24-oic 酸アセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H50O4
CAS番号:
分子量:
498.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
C[C@@H]1CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@@H](OC(C)=O)[C@@](C)([C@@H]5CC[C@@]34C)C(O)=O)[C@@H]2[C@H]1C
InChI
1S/C32H50O4/c1-19-11-14-28(4)17-18-30(6)22(26(28)20(19)2)9-10-23-29(5)15-13-25(36-21(3)33)32(8,27(34)35)24(29)12-16-31(23,30)7/h9,19-20,23-26H,10-18H2,1-8H3,(H,34,35)/t19-,20+,23-,24-,25-,26+,28-,29-,30-,31-,32-/m1/s1
InChI Key
YJBVHJIKNLBFDX-MQURJEHKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-O-Acetyl-β-boswellic acid is a triterpenoid, available as a chemical constituent of olibanum (oleo-gum-resin), obtained from trees belonging to the genus, Boswellia. It is used for both therapeutic and commercial applications.
アプリケーション
3-O-Acetyl-β-boswellic acid may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in archaeological samples, Boswellia serrata, and Boswellia sacra using various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
49873-BULK:
49873-5MG:
49873-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Characterization of archaeological frankincense by gas chromatography-mass spectrometry
Mathe C, et al.
Journal of Chromatography A, 1023(2), 277-285 (2004)
Quantitative Determination of 3-O-Acetyl-11-Keto-?Boswellic Acid (AKBA) and Other Boswellic Acids in Boswellia sacra Flueck (syn. B. carteri Birdw) and Boswellia serrata Roxb
Mannino G, et al.
Molecules (Basel), 21(10), 1329-1329 (2016)