45136
1 of 10
Sigma-Aldrich
X6250
キサントフィル
Z113085
Aldrich®ガラス参照電極
L2602
リナロール
Supelco
32279
C12-C14-Alkyl(ethylbenzyl)dimethylammonium chloride
99978
Ammonium ionophore I - cocktail A
B1439
ブラシノライド
S943525
3-CINNAMOYL-4-HYDROXY-6-METHYL-2-PYRONE
798738
銀ナノ粒子インク
D5688
Dilution Solution
44504
Dowex 50WX8
for ion-selective electrodes
Selectophore™
(LEMO type FFS.0A.250.FTAE33)
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
45136:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.