Merck
44891
Supelco
2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-β-D-glucopyranosyl isothiocyanate
for chiral derivatization, LiChropur, ≥95.0% (HPLC)
別名:
PGITC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H43NO9S
CAS番号:
分子量:
557.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
品質水準
製品種目
ChiraSelect
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
光学純度
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5
品質
LiChropur
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)OC[C@H]1O[C@@H](N=C=S)[C@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@@H]1OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C27H43NO9S/c1-24(2,3)20(29)33-13-15-16(35-21(30)25(4,5)6)17(36-22(31)26(7,8)9)18(19(34-15)28-14-38)37-23(32)27(10,11)12/h15-19H,13H2,1-12H3/t15-,16-,17+,18-,19-/m1/s1
InChI Key
QCEYERYMOHEQHK-UJWQCDCRSA-N
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
44891-VAR-F:
44891-100MG-F:
44891-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of 2, 3, 4, 6-tetra-O-pivaloyl-beta-D-glucopyranosyl Isothiocyanate.
Zhou, G., X. Liu, and C. Yang.
JOURNAL-SHANDONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY NATURAL SCIENCE, 25.4, 60-60 (2006)