Merck
43226
Supelco
フェンキルアルコール
analytical standard
別名:
フェンコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O
CAS番号:
分子量:
154.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤1.0% water
mp
39.0-45.0 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[H][C@]12CC[C@](C)(C1)[C@@H](O)C2(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m0/s1
InChI Key
IAIHUHQCLTYTSF-OYNCUSHFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fenchyl alcohol is a fragrance ingredient used in certain cosmetic products and non-cosmetic products such as household cleaners and detergents.
アプリケーション
Fenchyl alcohol may be used as a model compound to determine the effective concentration of volatile flavor compounds in aqueous model systems by reversed-phase high-performance liquid chromatography method.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
43226-VAR:
43226-100MG:
43226-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Fragrance material review on fenchyl alcohol.
Bhatia S P, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(11), S157-S159 (2008)
A simple method for concentrating volatile flavor compounds in aqueous systems using RP-HPLC.
Aishima T, et al.
Chromatographia, 28(7-8), 405-411 (1989)
S P Bhatia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 46 Suppl 11, S157-S159 (2008-07-22)
A toxicologic and dermatologic review of fenchyl alcohol when used as a fragrance ingredient is presented.