Merck
42717
Supelco
Nα-(5-Hydrazino-2,4-dinitrophenyl)-L-valinamide
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (HPLC)
別名:
(2S)-2-[(5-Hydrazinyl-2,4-dinitrophenyl)amino]-3-methylbutanamide, HDNP-L-Val-NH2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16N6O5
分子量:
312.28
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for HPLC derivatization
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
品質
LiChropur
テクニック
HPLC: suitable
保管温度
2-8°C
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ravi Bhushan et al.
Journal of chromatography. A, 1190(1-2), 86-94 (2008-03-21)
Five new chiral derivatizing reagents 5-hydrazino-2,4-dinitrophenyl-l-alaninamide (HDNP-l-Ala-NH2), 5-hydrazino-2,4-dinitrophenyl-l-phenylalaninamide (HDNP-l-Phe-NH2), 5-hydrazino-2,4-dinitrophenyl-l-valinamide (HDNP-l-Val-NH2), 5-hydrazino-2,4-dinitrophenyl-l-leucinamide (HDNP-l-Leu-NH2) and 5-hydrazino-2,4-dinitrophenyl-l-phenylglycinamide (HDNP-d-Phg-NH2) were synthesized by straightforward two-step synthesis starting from 1,5-difluoro-2,4-dinitrobenzene. Nucleophilic substitution of one fluorine atom in DFDNB with different amino acid amides yielded Marfey's