安全性情報
42409
Supelco
Lewatit® MonoPlus M 800
~1.3 mmol/g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
SB.52
フォーム
beads
品質水準
テクニック
LPLC: suitable
損失
~50% loss on drying
Matrix
styrene-divinylbenzene
マトリックス活性基
quaternary amine
粒径
~0.6 mm
キャパシティ
~1.3 mmol/g
分離法
anion exchange
法的情報
Lewatit is a registered trademark of Lanxess Deutschland GmbH
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
42409-VAR-F:
42409-1KG-F:
42409-BULK-F:
42409-250G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)