安全性情報
40982
Supelco
Maize GMO Standard ERM-BF423
Set for 0%, 0.1%, 1%, 10% MIR604
別名:
GVO Standard ERM-BF423, Maize MIR604
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品種目
BioChemika
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
microbiology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
適用法令
Jan Code
40982-1SET:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)