Merck
38874
Supelco
Pseudoerythromycin A enol ether
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥84,300
¥84,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥84,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H65NO12
CAS番号:
分子量:
715.91
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥84,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@@H](O)[C@@](C)(O)C1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@]4(C)CC(C)=C(O4)[C@@H]1C
InChI
1S/C37H65NO12/c1-14-25(39)37(10,43)32-20(4)28-18(2)16-36(9,50-28)31(49-34-27(40)24(38(11)12)15-19(3)45-34)21(5)29(22(6)33(42)48-32)47-26-17-35(8,44-13)30(41)23(7)46-26/h19-27,29-32,34,39-41,43H,14-17H2,1-13H3/t19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,29+,30+,31-,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
InChI Key
NMIWBQUQCOMGHJ-FYFYGOHNSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
38874-5MG:
38874-VAR:
38874-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B Greenwood et al.
Gastroenterology, 106(3), 624-628 (1994-03-01)
Erythromycin (EM-A) and some of its analogues stimulate gastrointestinal smooth muscle contractions. Because gastroesophageal reflux disease (GERD) in humans is in part caused by a reduction in lower esophageal sphincter (LES) pressure, the aim of this study was to investigate