安全性情報
37141
Supelco
Litmus paper red
reag. Ph. Eur.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41113319
認証
USP/NF
reag. Ph. Eur.
特徴
non-bleeding: no
refill: no
アプリケーション
general analytical
検出方法
colorimetric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1パックは、100片が入った冊子です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
37141-VAR:
37141-1EA:
37141-6X1EA:
37141-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemical analyses of aqueous extract of Parkia biglobosa fruit husk collected from Northern Ghana.
Abagale, S. A., S. K. Twumasi, and J. A. M. Awudza.
Scientific Research and Essays, 8, 589-595 (2013)
David B. Troy, Paul Beringer
Remington: The Science and Practice of Pharmacy, 500-500 (2006)
Robert L. Bonnet , Dan Keen and Frances W. Zweifel
Science Fair Projects: Chemistry, 12-12 (2000)