Merck
37054
Supelco
ハルフェンプロックス
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2-(4-Bromodifluoromethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H23BrF2O3
CAS番号:
分子量:
477.34
Beilstein:
11404200
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(COCC1=CC(=CC=C1)OC2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)OC(F)(F)Br
InChI
1S/C24H23BrF2O3/c1-23(2,19-11-13-21(14-12-19)30-24(25,26)27)17-28-16-18-7-6-10-22(15-18)29-20-8-4-3-5-9-20/h3-15H,16-17H2,1-2H3
InChI Key
WIFXJBMOTMKRMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Halfenprox is a pyrethroid insecticide/acaricide, found to be effective against a variety of mite species such as Tetranuchus spp. and Panonychus spp. in citrus, vegetables, fruits and ornamentals.
アプリケーション
Halfenprox may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in tea and food samples using different chromatographic techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
37054-BULK:
37054-10MG:4548173330709
37054-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Toxicology and Biochemistry of Insecticides, Second Edition (2014)
Optimization of a multi-residue screening method for the determination of 85 pesticides in selected food matrices by stir bar sorptive extraction and thermal desorption GC-MS
Ochiai N, et al.
Journal of Separation Science, 28(9-10), 1083-1092 (2005)
Pesticides: Strategies for Pesticides Analysis (2011)
Multiresidue method for the determination of pesticides in Oolong tea using QuEChERS by gas chromatography-triple quadrupole tandem mass spectrometry
Wu C-C
Food Chemistry, 229, 580-587 (2017)