スキップする
36903
PCB No 138 溶液
10 μg/mL in isooctane, analytical standard
別名:
2,2′,3,4,4′,5′-Hexachlorobiphenyl solution, 2,2′,3,4,4′,5′-PCB
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H4Cl6
CAS番号:
分子量:
360.88
EC Number:
208-759-1
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2508233
Ballschmiter Number:
138
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
10 μg/mL in isooctane
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(c(Cl)c1Cl)-c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H4Cl6/c13-7-2-1-5(11(17)12(7)18)6-3-9(15)10(16)4-8(6)14/h1-4H
InChI key
RPUMZMSNLZHIGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
10.4 °F - closed cup
flash_point_c
-12 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
第4類:引火性液体 + 第一石油類 + 危険等級II + 非水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
36903-2ML: + 36903-1ML: + 36903-BULK: + 36903-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)