製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(c1ccccc1)c2cc(Cl)ccc2NC(=O)c3ccncc3
InChI
1S/C19H15ClN2O2/c20-15-6-7-17(22-19(24)14-8-10-21-11-9-14)16(12-15)18(23)13-4-2-1-3-5-13/h1-12,18,23H,(H,22,24)
InChI Key
PFDCOZXELJAUTR-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
35351-10MG:
35351-VAR:
35351-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ