安全性情報
33963
Supelco
Alcohol Standard Solution
3 mg/mL in H2O, analytical standard, NIST-traceable
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
3 mg/mL in H2O
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
single component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
set with 10x1mL
アナライト
詳細
    Ethanol
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33963-BULK-R:
33963-1SET-R:
33963-VAR-R:
33963-1ML-KC-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)