コンテンツへスキップ
Merck

33730

Sigma-Aldrich

Dibenzyl dicarbonate

purum, ≥97.0% (HPLC)

別名:

Dibenzyl pyrocarbonate, Z2O

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

化学式:
(CO2CH2C6H5)2O
CAS番号:
分子量:
286.28
Beilstein:
4324796
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:

グレード

purum

アッセイ

≥97.0% (HPLC)

mp

19-22 °C
29-32 °C (lit.)

密度

1.17 g/mL at 25 °C (lit.)

輸送温度

dry ice

保管温度

−20°C

SMILES記法

O=C(OCc1ccccc1)OC(=O)OCc2ccccc2

InChI

1S/C16H14O5/c17-15(19-11-13-7-3-1-4-8-13)21-16(18)20-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2

InChI Key

FHRRJZZGSJXPRQ-UHFFFAOYSA-N

類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド

その他情報

Safe reagent for the rapid, clean introduction of the Z-protecting group in amino acids, peptides, etc.; No dipeptides are formed if the pH is controlled

以下による置換

製品番号
詳細
価格

ピクトグラム

Exclamation mark

シグナルワード

Warning

危険有害性情報

危険有害性の分類

Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3

ターゲットの組織

Respiratory system

保管分類コード

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable

個人用保護具 (PPE)

dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves


適用法令

試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。

Jan Code

33730-INTR:
33730-10G:
33730-50G:
33730-BULK:


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

E. Wunsch et al.
Synthesis, 958-958 (1986)
G. Sennyey et al.
Tetrahedron Letters, 27, 5375-5375 (1986)

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)