Merck
33660
Supelco
PCB No 118
analytical standard
別名:
2,3′,4,4′,5′-Pentachlorobiphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H5Cl5
CAS番号:
分子量:
326.43
Beilstein:
2379471
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
SMILES記法
Clc1ccc(cc1Cl)-c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)