Merck
33515
Sigma-Aldrich
6-ジアゾ-5-オキソ-L-ノルロイシン
≥98.0% (UV)
別名:
(S)-2-アミノ-6-ジアゾ-5-オキソカプロン酸, DON
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9N3O3
CAS番号:
分子量:
171.15
Beilstein:
1725815
MDL番号:
UNSPSCコード:
51101500
アッセイ
≥98.0% (UV)
mp
~145 °C (dec.)
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@@H](CCC(=O)C=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O3/c7-5(6(11)12)2-1-4(10)3-9-8/h3,5H,1-2,7H2,(H,11,12)/t5-/m0/s1
InChI Key
YCWQAMGASJSUIP-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Chemical structure: amino acid derivatives
アプリケーション
Inhibits purine synthesis. An analogue of glutamine, inhibiting glutamine-requiring enzymes.
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jun Zhao et al.
Cell metabolism, 31(5), 937-955 (2020-04-24)
Cell proliferation and inflammation are two metabolically demanding biological processes. How these competing processes are selectively executed in the same cell remains unknown. Here, we report that the enzyme carbamoyl-phosphate synthetase, aspartyl transcarbamoylase, and dihydroorotase (CAD) deamidates the RelA subunit