製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CNC(=O)C(C)SCCSP(=O)(OC)OC
InChI
1S/C8H18NO4PS2/c1-7(8(10)9-2)15-5-6-16-14(11,12-3)13-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,9,10)
InChI Key
LESVOLZBIFDZGS-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- Aqueous samples by direct injection using liquid chromatography–tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) as well as hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) with MS/MS.
- Biological samples by gas chromatography in conjunction with mass-selective detection (GC-MSD).
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32931-VAR:
32931-BULK:
32931-2ML:4548173302928
Choose from one of the most recent versions:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)