Merck
32889
Supelco
ノニルフェノール 溶液
5 μg/mL in acetone, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24O
CAS番号:
分子量:
220.35
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
5 μg/mL in acetone
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
InChI
1S/C15H24O/c1-13(2)7-5-3-4-6-8-14-9-11-15(16)12-10-14/h9-13,16H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
JSFITYFUKSFPBZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nonylphenol (5 μg/mL in acetone) is grouped under the class of alkylphenol compounds formed from the biodegradation of non-ionic surfactants alkylphenol ethoxylates (APEOs) mainly employed as detergents, emulsifiers and lubricants.
アプリケーション
Nonylphenol can be utilized as a reference standard for the quantification of the analyte in water samples by simultaneous derivatization and dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32889-10ML-BULK:
32889-10ML:4548173310763
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shusheng Luo et al.
Journal of chromatography. A, 1217(43), 6762-6768 (2010-07-10)
A simple and fast sample preparation method for the determination of nonylphenol (NP) and octylphenol (OP) in aqueous samples by simultaneous derivatization and dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) was investigated using gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS). In this method, a combined dispersant/derivatization