Merck
32637
Supelco
S-メトラクロール代謝物CGA 357704
PESTANAL®, analytical standard
別名:
(S)-2-[(オキサリル)(2-エチル-6-メチルフェニル)アミノ]プロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H17NO5
CAS番号:
分子量:
279.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCc1cccc(C)c1N([C@@H](C)C(O)=O)C(=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H17NO5/c1-4-10-7-5-6-8(2)11(10)15(9(3)13(17)18)12(16)14(19)20/h5-7,9H,4H2,1-3H3,(H,17,18)(H,19,20)/t9-/m0/s1
InChI Key
IMFSUYMDPTXKCC-VIFPVBQESA-N
アプリケーション
Dimethachlor Metabolite CGA 373464 can be used as an analytical reference standard for the analysis of the analyte in surface water and groundwater using direct injection liquid chromatography-electrospray ionization-mass spectrometry (LC-ESI-MS) under multiple reaction monitoring (MRM) mode.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
32637-BULK:
32637-VAR:
32637-100MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
A multimethod for the determination of 150 pesticide metabolites in surface water and groundwater using direct injection liquid chromatography-mass spectrometry.
Reemtsma, et al.
Journal of Chromatography A, 1271(1), 95-104 (2013)