Merck
323101
Sigma-Aldrich
2-メチル-2-アダマンタノール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H18O
CAS番号:
分子量:
166.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
97%
フォーム
powder or crystals
mp
215-217 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CC1(O)[C@H]2C[C@@H]3C[C@H](C2)C[C@H]1C3
InChI
1S/C11H18O/c1-11(12)9-3-7-2-8(5-9)6-10(11)4-7/h7-10,12H,2-6H2,1H3/t7-,8+,9-,10+,11?
InChI Key
JKOZWMQUOWYZAB-XICIVTQQSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
323101-1G:
323101-BULK:
323101-VAR:
323101-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sanlei Xie et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 411(10), 2131-2140 (2019-02-06)
Herein, we developed a sensitive and quantitative flow assay for simultaneous detection of amantadine (AMD) and chloramphenicol (CAP) in chicken samples based on different CdSe/ZnS quantum dots (QDs). In contrast to other reports, the QDs could be excited by the