Merck
31735
Supelco
ベンザチンペニシリン G 四水和物
VETRANAL®, analytical standard
別名:
ベンジルペニシリンベンザチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H56N6O8S2 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
981.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
clinical
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O.O.O.O.C(CNCc1ccccc1)NCc2ccccc2.[H][C@]34SC(C)(C)[C@@H](N3C(=O)[C@H]4NC(=O)Cc5ccccc5)C(O)=O.[H][C@]67SC(C)(C)[C@@H](N6C(=O)[C@H]7NC(=O)Cc8ccccc8)C(O)=O
InChI
1S/2C16H18N2O4S.C16H20N2.4H2O/c2*1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16;;;;/h2*3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);1-10,17-18H,11-14H2;4*1H2/t2*11-,12+,14-;;;;;/m11...../s1
InChI Key
WIDKTXGNSOORHA-CJHXQPGBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
31735-BULK:
31735-VAR:
31735-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kathryn Margaret Dupnik et al.
Leprosy review, 83(4), 389-393 (2013-04-26)
There are diverse skin manifestations of both leprosy and syphilis. These diseases can appear similar to many other dermatologic conditions as well as to systemic diseases with dermatologic signs. Nodular syphilis is an uncommon type of secondary syphilis. We present
Syphilis with a lichen planus-like pattern (hypertrophic syphilis).
Gianluca Nazzaro et al.
Journal of cutaneous pathology, 39(8), 805-807 (2012-07-04)
Piasecka Katarzyna et al.
Klinika oczna, 114(1), 50-52 (2012-07-13)
Syphilis is a sexually transmitted, chronic, systemic infection of increasing prevalence. Ocular symptoms may develop at any stage of the disease process. This is to present a case of acute severe bilateral visual loss due to neuroretinitis with papillar oedema
A crusted plaque on the right nipple.
Hsien-Yi Chiu et al.
JAMA, 308(4), 403-404 (2012-07-24)
An uncommon cause of ulceroinfiltrative gastric wall thickening in a young patient.
Young Chul Kim et al.
Gastroenterology, 143(5), e6-e7 (2012-09-27)