認証
EPA 1694
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
アプリケーション
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[K+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
InChI Key
IYNDLOXRXUOGIU-LQDWTQKMSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
抗菌スペクトル:本製品は、グラム陽性菌とグラム陰性菌のいずれにも対抗する活性を示します。
注意
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
46609-1EA:
46609-250MG:
46609-VAR:
46609-1SET:
46609-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック