31658
リムスルフロン
PESTANAL®, analytical standard
別名:
1-(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)-3-[3-(ethylsulfonyl)-2-pyridylsulfonyl]urea
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCS(=O)(=O)c1cccnc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
InChI
1S/C14H17N5O7S2/c1-4-27(21,22)9-6-5-7-15-12(9)28(23,24)19-14(20)18-13-16-10(25-2)8-11(17-13)26-3/h5-8H,4H2,1-3H3,(H2,16,17,18,19,20)
InChI Key
MEFOUWRMVYJCQC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- In honey samples using a method based on an on-column liquid-liquid extraction (OCLLE) using diatomaceous earth as inert solid support and liquid chromatography (LC) coupled to mass spectrometry (MS) operating in tandem mode (MS/MS).[2]
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
31658-BULK:
31658-VAR:
31658-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ