Merck
31107-M
Sigma-Aldrich
塩化アンモニウム
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5%
別名:
サルミアック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4Cl
CAS番号:
分子量:
53.49
Beilstein:
4371014
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
eCl@ss:
38050207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
1.9 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 160.4 °C)
アッセイ
≥99.5%
形状
crystalline powder
不純物
acidity or alkalinity, complies
bromides and iodides, complies
≤0.005% insoluble matter
pH
4.5-5.5 (20 °C, 5%)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
微量陰イオン
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤2 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.00005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0001%
Pb: ≤0.0001%
Zn: ≤0.0002%
heavy metals: ≤5 mg/kg (by ICP-OES)
適合性
complies for appearance of solution
SMILES記法
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI Key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ammonium chloride can be used as a catalyst:
  • To synthesize 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones via solvent-free Biginelli condensation reaction.
  • For the aldol condensation of carbonyl compounds.
  • In the thia-Michael addition reaction of thiols to different α-enones.
It can also be used as:
  • A promoter in the enantioselective hydrogenation of an unprotected β-enamine amides.
  • A pH-adjuster in the preparation of waterborne glucose silicone resin.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31107-500G-M:
31107-BULK-M:
31107-1KG-M:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Physical and mechanical properties of poplar wood modified by glucose-urea-melamine resin/sodium silicate compound
Liu Q, et al.
Forests, 12, 127-127 (2021)
Ammonium chloride-catalyzed one-pot synthesis of 3, 4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones under solvent-free conditions
Shaabani A, et al.
Tetrahedron Letters, 44, 857-859 (2003)
Identification of ammonium chloride as an effective promoter of the asymmetric hydrogenation of a beta-enamine amide
Clausen A, et al.
Organic Process Research & Development, 10, 723-726 (2006)
Ammonium chloride-catalyzed carbon-sulfur bond formation in water
Chen W, et al.
Catalysis Communications, 9, 1079-1081 (2008)
The Vibrational Spectra of Molecules and Complex Ions in Crystals III. Ammonium Chloride and Deutero-Ammonium Chloride.
Wagner EL and Hornig DF.
J. Chem. Phys. , 18(3), 296-304 (1950)