Merck
31093
Supelco
PCB No 29
analytical standard
別名:
2,4,5-PCB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H7Cl3
CAS番号:
分子量:
257.54
Beilstein:
1961528
バルシュミッター番号:
29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H7Cl3/c13-10-7-12(15)11(14)6-9(10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
InChI Key
VGVIKVCCUATMNG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
PCB No 29 may be used as a reference standard for the determination of polychlorinated biphenyls in biota samples and in coastal marine sediments by simultaneous pressurized liquid extraction and purification and gas chromatography with an electron capture detector respectively.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31093-20MG:
31093-BULK:
31093-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Determination of polychlorinated biphenyls in biota samples using simultaneous pressurized liquid extraction and purification.
Gomez-Ariza JL, et al.
Journal of Chromatography A, 946(1-2), 209-219 (2002)
Determination of organochlorine compounds in coastal marine sediments from the southern west of the Mediterranean Sea.
Fouial-Djebbar D, et al.
International Journal of Environmental Science and Technology, 7(2), 271-280 (2010)