Merck
30884
Supelco
Pigment Yellow 3
analytical standard
別名:
2-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutyramide, 2-[2-(4-Chloro-2-nitrophenyl)diazenyl]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12Cl2N4O4
CAS番号:
分子量:
395.20
カラーインデックス番号:
11710
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C(C)C(C(NC1=CC=CC=C1Cl)=O)/N=N/C2=C([N+]([O-])=O)C=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C16H12Cl2N4O4/c1-9(23)15(16(24)19-12-5-3-2-4-11(12)18)21-20-13-7-6-10(17)8-14(13)22(25)26/h2-8,15H,1H3,(H,19,24)/b21-20+
InChI Key
QTSNFLIDNYOATQ-QZQOTICOSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)