Merck
296244
Sigma-Aldrich
2′,4′-ジヒドロキシ-3′-メチルアセトフェノン
technical grade, 90%
別名:
1-(2,4-Dihydroxy-3-methylphenyl)ethanone, 3-Methylresacetophenone, 4-Acetyl-2-methylresorcinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H2(OH)2COCH3
CAS番号:
分子量:
166.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
powder or crystals
mp
153-156 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(O)c(C)c1O
InChI
1S/C9H10O3/c1-5-8(11)4-3-7(6(2)10)9(5)12/h3-4,11-12H,1-2H3
InChI Key
KMTLZBUHQPQFAV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
296244-5G:
296244-VAR:
296244-25G:
296244-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)