Merck
293954
Sigma-Aldrich
エオシンY
high purity, Dye content 99 %
別名:
2′,4′,5′,7′-テトラブロモフルオレセイン, アシッドレッド87, エオシンイエローイッシュ, ソルベントレッド43, ブロモアシッドJ, TS, XL, XX, ブロモフルオレセイン, ブロンズブロモES
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H8Br4O5
CAS番号:
分子量:
647.89
カラーインデックス番号:
45380:2
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
組成
Dye content, 99%
溶解性
spirit: soluble
λmax
524 nm
SMILES記法
Oc1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c(O)c(Br)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1Br
InChI
1S/C20H8Br4O5/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20/h1-6,25-26H
InChI Key
DBZJJPROPLPMSN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T S Anirudhan et al.
Journal of colloid and interface science, 456, 22-31 (2015-06-19)
A novel adsorbent, 2-mercaptobenzamide modified itaconic acid-grafted-magnetite nanocellulose composite [P(MB-IA)-g-MNCC] was synthesized for adsorbing mercury(II) [Hg(II)] ions selectively from aqueous solutions. Fourier transforms infrared spectroscopy, X-ray diffraction, scanning electron microscopy and thermogravimetric studies were performed to characterize the adsorbent. The