Merck
28976
Millipore
Thioglycollate Medium with K Agar
suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171607
NACRES:
NA.85
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15 g/L
dextrin, 2.75 g/L
maltose, 12.75 g/L
peptic digest of animal tissue, 0.78 g/L
最終pH
4.7±0.2 (25 °C)
アプリケーション
food and beverages
microbiology
適合性
Micrococcus spp.
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Clostridium spp.
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for molds (General Media)
nonselective for yeasts (General Media)
アプリケーション
酵母とカビの単離、検出、および計数に適しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
28976-BULK:
28976-VAR:
28976-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
ペプトン水 suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Millipore
70179
ペプトン水