Merck
27698
Sigma-Aldrich
コロミン酸 ナトリウム塩 大腸菌由来
≥95% (NANA Sodium salt)
別名:
ポリ[2,8-(N-アセチルノイラミン酸ナトリウム塩)]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C11H16NNaO8)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
アッセイ
≥95% (NANA Sodium salt)
光学活性
[α]20/D +15.5±1.0°, c = 2.5% in H2O
溶解性
H2O: 25 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
抗生物質活性スペクトル
viruses
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C11H20NO7.3Na/c1-6(15)12-10-7(16)4-9(18-3-2-13)19-11(10)8(17)5-14;;;/h3,7-11,13-14,16-17H,2,4-5H2,1H3,(H,12,15);;;/q;3*+1
InChI Key
IPYNPWIUCZLARC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
ポリシアル酸デポリメラ-ゼのアッセイに適しています。α-2→8シアリダ-ゼの測定に用いられます。コロミン酸の構造と化学については参考文献をご覧ください
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polysialic acid depolymerase.
B Kwiatkowski et al.
Methods in enzymology, 138, 786-792 (1987-01-01)
S. Okada et al.
Perspect. Inherited Metab. Dis. 1980, 4, 145-145 (1981)
THE STRUCTURE AND CHEMISTRY OF COLOMINIC ACID.
E J MCGUIRE et al.
Biochemistry, 3, 247-251 (1964-02-01)