Merck
26735-U
7000シリーズリペアキット
for use with Hamilton 7101 KH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
ニードルサイズ
22s ga (blunt tip)
詳細
7101KH
特徴
(Kit includes needle, plunger wire, ferrule, and instructions.)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 17190
ニードル長
70 mm (2.75 in.)
容量
1 μL
適合性
for use with Hamilton 7101 KH
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Kit includes needle, plunger wire, ferrule, and instructions.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)