Merck
26202
Hamilton® GASTIGHT®シリンジ、1700シリーズ、PTFEルアーロック
1705TLL, volume 50 μL, PTFE Luer lock, needle size (not included)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
物質
PTFE Luer lock
ニードルサイズ
(not included)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80920
ニードル長
, n/a
容量
50 μL
フィッティング
luer lock (without slots)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamiltonシリンジの1タイプとして、GC分析でのガス交換を最小にできる気密タイプが用意されています。このタイプを使用すれば、より正確な体積を注入することができます。プランジャーは極めて優れています。1 チップはルアーロックシリンジに通されていますから、ニードルをチップにしっかりとねじ込むことができます。
アプリケーション
この化合物は、燻蒸チャンバーから捕集したガス中のホスフィン濃度測定(ガスクロマトグラフ-炎光光度検出器を使用)で使用されています。
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Phosphine resistance in eggs of Tribolium castaneum and Plodia interpunctella from almond storage facilities in the Central Valley of California
Gautam, Sandipa G., and George P. Opit.
IOBC-WPRS Bulletin 111, 111, 41-49 (2015)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)