グレード
ACS reagent
蒸気密度
1.3 (vs air)
蒸気圧
6.6 mmHg ( 20 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
詳細
dilution test passes test
アッセイ
≥90.0%
形状
liquid
強熱残分
≤0.002%
bp
120.5 °C (lit.)
密度
1.48 g/mL at 20 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.7 ppm
dissolved oxides: ≤0.1% (as N2O3)
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
微量陽イオン
As: ≤0.3 ppm
Fe: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES記法
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI Key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
その他情報
以下による置換
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第6類:酸化性液体
硝酸
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
258121-25ML:
258121-500G:4548173126197
258121-VAR:
258121-1L:
258121-BULK:
258121-25G:4548173126180
Choose from one of the most recent versions:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)