安全性情報
24590
Hamilton®シリンジ、1000シリーズ、GASTIGHT®、LTN Pt.5 (サイドポート付固定化ニードル)
1005LTN, volume 5 mL, needle size 22 ga (cone tip, side-port), needle L 51 mm (2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
物質
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
ニードルサイズ
22 ga (cone tip, side-port)
特徴
needle type LTN (fixed)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 81543
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)