product name
ジエチルエーテル, puriss., contains ~5 mg/L 2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, ≥99.5% (GC)
蒸気密度
2.6 (vs air)
グレード
puriss.
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
320 °F
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
含みます
~5 mg/L 2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer
expl. lim.
36.5 %
不純物
acidic reac. Impurities, in accordance
aldehydes, in accordance
residual solvents, in accordance
≤0.0002% peroxides (as H2O2)
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.2% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
密度
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- In the catalytic depolymerization of alkali lignin to yield monomeric phenolic compounds.
- To synthesize aziridines via aza-Darzens reaction.
- In the catalytic hydrogenation of aldehydes to alcohols.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24004-1L-M:
24004-2.5L-M:
Choose from one of the most recent versions:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)