Merck
23170
Sigma-Aldrich
(2-Bromoethyl) chloroformate
purum, ≥95.0% (AT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCOOCH2CH2Br
CAS番号:
分子量:
187.42
Beilstein:
906849
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
グレード
purum
アッセイ
≥95.0% (AT)
屈折率
n20/D 1.478 (lit.)
n20/D 1.478
bp
67-68 °C/11 mmHg
密度
1.743 g/mL at 20 °C
1.749 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)OCCBr
InChI
1S/C3H4BrClO2/c4-1-2-7-3(5)6/h1-2H2
InChI Key
ZLCKDYMZBZNBMJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
For the introduction of the BEOC-amino protecting group which is cleaved with diluted base after modification with tert-phosphines[1]; Or with fluoride ions after modification with trimethylstannyl-lithium[2]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T.-L. Ho
Synthetic Communications, 8, 359-359 (1978)
H. Kunz
Justus Liebigs Annalen der Chemie, 1674-1674 (1976)