Merck
21300
Sigma-Aldrich
(+)-カンファー
purum, natural, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(1R)-(+)-カンファー, (1R)-1,7,7-トリメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O
CAS番号:
分子量:
152.23
Beilstein:
2042745
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
グレード
purum
アッセイ
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D +42.5±2.5°, c = 10% in ethanol
品質
natural
mp
176-180 °C
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@@](C)(C(=O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChI Key
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
キラルプ-ル化合物である(+)-カンファ-はキラルビルディングブロックとしても利用できることが見出されました。その結果、かなりの数のノルボルネン骨格をもつ化合物やその他の化合物を含む多くの天然物質が立体選択的に得られています。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
21300-500G-F:
21300-100G-F:
21300-BULK-F:
21300-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
I. Kitagawa et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 32, 1294-1294 (1984)
Weiling Wang et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 33(5), 6185-6196 (2019-02-16)
Human autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) is characterized by bilateral renal cysts that lead to a decline in kidney function. Previous studies reported aquaporin (AQP)-3 expression in cysts derived from collecting ducts in ADPKD. To study the role of
J.H. Hutchinson et al.
Canadian Journal of Chemistry, 65, 1-1 (1987)
Camphor: a chiral starting material in natural product synthesis.
T Money
Natural product reports, 2(3), 253-289 (1985-06-01)
Christian Merten et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(27), 7329-7336 (2012-06-06)
In the present work, the first observation of strong resonance Raman optical activity (RROA) involving more that one resonant electronic state is reported. The chiral transition metal complex bis-(trifluoroacetylcamphorato) copper(II), abbreviated Cu(tfc)(2), exhibits both resonance Raman (RR) and RROA spectra