Merck
20416
Supelco
三層ディスクセプタム
diam. 9 mm ( 11/32 in.), pack of 12
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
包装
pack of 12
メーカー/製品名
Hamilton 76003
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
直径
9 mm ( 11/32 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このセプタムは、外側の硬い層の間にシリコーンゴム製の柔らかい層を挟み込んでいます。200°CまでのGC入口温度で使用します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)