Merck
20270
Sigma-Aldrich
2-ヘキサノン
purum, ≥96.0% (GC)
別名:
ブチルメチルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3COCH3
CAS番号:
分子量:
100.16
Beilstein:
1737676
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
蒸気圧
10 mmHg ( 39 °C)
グレード
purum
アッセイ
≥96.0% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
n20/D 1.401
bp
127 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
密度
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
73.4 °F - closed cup
引火点(℃)
23 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
20270-500ML-F:4548173113753
20270-VAR-F:
20270-100ML-F:4548173113722
20270-BULK-F:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Thermodynamic properties of binary mixtures of 2-hexanone withn-alkanes at 35? C.
Legido JL, et al.
Journal of Solution Chemistry, 19(11), 1095-1102 (1990)
Deuterium isotope effects in the photochemistry of 2-hexanone.
Coulson DR and Yang NC.
Journal of the American Chemical Society, 88(19), 4511-4513 (1966)
Determination of volatile organic compounds in exhaled breath by ion mobility spectrometry.
Ulanowska A, et al.
Chem. Anal. (Warsaw), 53(6), 953-965 (2008)
Walter F Schmidt et al.
Chemistry and physics of lipids, 142(1-2), 23-32 (2006-04-18)
Stearic acid (SA) is highly soluble in structurally diverse solvents. SA/solvent packing within a (24.8 A)3 cubic volume explains the stoichiometry of SA solubility at multiple temperatures in multiple solvents. In the absence of solvent, the cubic volume contains 25
Takaya Hoshikawa et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 60(4), 548-553 (2012-04-03)
Intramolecular [2+2] cycloaddition of γ,δ-unsaturated ketenes derived from hex-5-enoyl chloride derivatives gave bicyclo[2.1.1]hexan-5-ones with complete regioselectivity.