安全性情報
19344
Millipore
LB Agar, Vegitone
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
Luria Bertani Agar, Vegitone, Vegitone LB Agar
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥14,400
¥14,400
出荷可能日2025年3月31日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥14,400
About This Item
UNSPSCコード:
41171605
NACRES:
NA.85
¥14,400
出荷可能日2025年3月31日詳細
バルクの問い合わせ
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
tryptone (vegetable), 10.0 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.0±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
food and beverages
life science and biopharma
pharmaceutical
microbiology
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
詳細
LB Agar, Vegitone may be used as a culture media for the cultivation of Agrobacterium tumefaciens for the production of transgenic Citrus plants via Agrobacterium-mediated transformation.[1]
アプリケーション
LB寒天Vegitoneには動物由来の成分は含まれていません。 Escherichia coliの組み換え株の培養と維持に使用され、特に選好性を持たない微生物の日常的培養に使用できます。
調製ノート
Suspend 35.0 g in 1000 ml distilled water. Heat to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 15 lbs pressure (121°C) for 15 minutes. Dispense as desired.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
19344-VAR-F:
19344-BULK-F:
19344-500G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Citrus transformation using mature tissue explants.
Agrobacterium protocols, 259- 273 (2015)
Helen K Alexander et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(32), 19455-19464 (2020-07-25)
A better understanding of how antibiotic exposure impacts the evolution of resistance in bacterial populations is crucial for designing more sustainable treatment strategies. The conventional approach to this question is to measure the range of concentrations over which resistant strain(s)