アッセイ
≥98.5% (NT)
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.5% water
mp
275-280 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
InChI Key
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ALOX5(240) , PPARG(5468) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
18858-100MG:
18858-BULK:
18858-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック